Print…
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)phenyl)boronic acid
OR3319-1G OR3319-5G
APOSOR3319-1GEA 299 EUR
APOSOR3319-1G APOSOR3319-5G
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid 98%
4-(5-Methyl-1,3,4-oxadiazol-2-yl)benzeneboronic acid
Fórmula: C₉H₉BN₂O₃
Ponto de Fusão: 188…190 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08436062
Número CAS: 913835-70-8