Print…
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride
OR33179-1G OR33179-5G
APOSOR33179-1GEA 78.3 EUR
APOSOR33179-1G APOSOR33179-5G
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride 95%
Methyl-2-amino-2-(4-bromophenyl)acetate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁BrClNO₂
Peso Molecular: 280.56 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD05663802
Número CAS: 42718-20-7