Print…
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 6-(Pyrrolidin-1-yl)pyridine-3-carboxylic acid, 6-Pyrrolidin-1-yl-nicotinic acid
OR33166-1G OR33166-5G
APOSOR33166-1GEA 336 EUR
APOSOR33166-1G APOSOR33166-5G
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid 95%
6-(1-Pyrrolidinyl)nicotinic acid
Fórmula: C₁₀H₁₂N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791234
Número CAS: 210963-95-4