Print…
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: (2E)-3-Amino-3-(4-bromophenyl)prop-2-enenitrile
OR33137-1G OR33137-25G OR33137-5G
APOSOR33137-1GEA 180 EUR
APOSOR33137-1G APOSOR33137-25G APOSOR33137-5G
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile 95%
3-Amino-3-(4-bromophenyl)acrylonitrile
Fórmula: C₉H₇BrN₂
Peso Molecular: 223.08 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01871637
Número CAS: 748807-82-1