Print…
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-5-(phenoxymethyl)thiazole, 2-Chloro-5-(phenoxymethyl)-1,3-thiazole
OR33127-1G OR33127-25G OR33127-5G
APOSOR33127-1GEA 115 EUR
APOSOR33127-1G APOSOR33127-25G APOSOR33127-5G
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether 95%
(2-Chloro-1,3-thiazol-5-yl)methyl phenyl ether
Fórmula: C₁₀H₈NOClS
Peso Molecular: 225.6946 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01443853
Número CAS: 339018-23-4