Print…
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33126-1G OR33126-5G
APOSOR33126-1GEA 180 EUR
APOSOR33126-1G APOSOR33126-5G
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide 95%
N-(4-Iodophenyl)cyclopropanecarboxamide
Fórmula: C₁₀H₁₀INO
Peso Molecular: 287.1 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01327898
Número CAS: 23779-17-1