Print…
N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33121-1G OR33121-25G OR33121-5G
APOSOR33121-1GEA 180 EUR
APOSOR33121-1G APOSOR33121-25G APOSOR33121-5G
N-(4-Methylbenzyl)urea 95%
N-(4-Methylbenzyl)urea
Fórmula: C₉H₁₂N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01314625
Número CAS: 54582-34-2