Print…
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33118-1G OR33118-5G
APOSOR33118-1GEA 270 EUR
APOSOR33118-1G APOSOR33118-5G
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one 97%
1-(4-Bromophenyl)-3-(dimethylamino)-2-buten-1-one
Fórmula: C₁₂H₁₄BrNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056661
Número CAS: 178261-64-8