Print…
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(1H-Pyrrol-1-yl)phenol
OR33099-1G OR33099-5G
APOSOR33099-1GEA 270 EUR
APOSOR33099-1G APOSOR33099-5G
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol 95%
2-(1H-Pyrrol-1-yl)benzenol
Fórmula: C₁₀H₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00128327
Número CAS: 32277-91-1