Print…
2-Amino-1-(2-naphthyl)-1-ethanone hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33096-1G OR33096-5G
APOSOR33096-1GEA 336 EUR
APOSOR33096-1G APOSOR33096-5G
2-Amino-1-(2-naphthyl)-1-ethanone hydrochloride 95%
2-Amino-1-(2-naphthyl)-1-ethanone hydrochloride
Fórmula: C₁₂H₁₂ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08056659
Número CAS: 38061-36-8