Print…
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid 98%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3308-100MG OR3308-250MG OR3308-1G
APOSOR3308-100MGEA 21.9 EUR
APOSOR3308-100MG APOSOR3308-250MG APOSOR3308-1G
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid 98%
Imidazo[1,2-a]pyridine-6-boronic acid
Fórmula: C₇H₇BN₂O₂
Ponto de Fusão: 115…117 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD06739225
Número CAS: 913835-63-9