Print…
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33056-1G OR33056-5G
APOSOR33056-1GEA 336 EUR
APOSOR33056-1G APOSOR33056-5G
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde 95%
4-(1,3-Benzodioxol-5-yl)benzenecarbaldehyde
Fórmula: C₁₄H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07782410
Número CAS: 342889-39-8