Print…
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR33002-1G OR33002-5G
APOSOR33002-1GEA 336 EUR
APOSOR33002-1G APOSOR33002-5G
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine 95%
4-(6-Chloro-2-phenyl-4-pyrimidinyl)morpholine
Fórmula: C₁₄H₁₄ClN₃O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00754198
Número CAS: 343373-72-8