Print…
1-Phenylisatin 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-Phenylindoline-2,3-dione, 1-Phenylindoline-2,3-dione, N-Phenylisatin, N-Phenyl-1H-indole-2,3-dione, 1-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, N-Phenyl-2,3-dihydroindole-2,3-dione, 1-Phenyl-1H-indole-2,3-dione
OR32991-5G OR32991-25G
APOSOR32991-5GEA 91.5 EUR
APOSOR32991-5G APOSOR32991-25G
1-Phenylisatin 97%
1-Phenylisatin
Fórmula: C₁₄H₉NO₂
Peso Molecular: 223.23 g/mol
Ponto de ebulição: 404
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00082681
Número CAS: 723-89-7