Print…
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3299-1G OR3299-5G
APOSOR3299-1GEA 0 EUR
APOSOR3299-1G APOSOR3299-5G
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
trans-4-Aminocyclohexanecarboxylic acid hydrochloride
Fórmula: C₇H₁₄ClNO₂
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03844587
Número CAS: 27960-59-4