Print…
(4-Methoxybenzyl)malononitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32986-1G OR32986-5G
APOSOR32986-1GEA 244 EUR
APOSOR32986-1G APOSOR32986-5G
(4-Methoxybenzyl)malononitrile 95%
(4-Methoxybenzyl)malononitrile
Fórmula: C₁₁H₁₀N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00231623
Número CAS: 5553-92-4