Print…
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32955-1G OR32955-5G
APOSOR32955-1GEA 122 EUR
APOSOR32955-1G APOSOR32955-5G
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid 95%
1-(2,6-Dichlorobenzyl)-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridine carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₉Cl₂NO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00139897
Número CAS: 338783-23-6