Print…
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32947-1G OR32947-5G
APOSOR32947-1GEA 0 EUR
APOSOR32947-1G APOSOR32947-5G
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid 95%
3-(2,5-Dimethyl-1H-pyrrol-1-yl)propanoic acid
Fórmula: C₉H₁₃NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02223275
Número CAS: 134796-54-6