Print…
3-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32942-1G OR32942-5G
APOSOR32942-1GEA 26.1 EUR
APOSOR32942-1G APOSOR32942-5G
3-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride 95%
3-(Dimethylamino)propiophenone hydrochloride
Fórmula: C₁₁H₁₆ClNO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012481
Número CAS: 879-72-1