Print…
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32925-1G OR32925-5G
APOSOR32925-1GEA 0 EUR
APOSOR32925-1G APOSOR32925-5G
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole 95%
5-Amino-3-methyl-1-p-tolylpyrazole
Fórmula: C₁₁H₁₃N₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00020725
Número CAS: 62535-60-8