2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32904-1G
OR32904-5G
APOSOR32904-1GEA
0
EUR
APOSOR32904-1G
APOSOR32904-5G
2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine 95%
2,3-Dimethylquinoxalin-6-amine
Fórmula:
C₁₀H₁₁N₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01759944 Número CAS: 7576-88-7 |