Print…
Nicotinaldehyde oxime 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32892-100G OR32892-25G
APOSOR32892-100GEA 0 EUR
APOSOR32892-100G APOSOR32892-25G
Nicotinaldehyde oxime 95%
Nicotinaldehyde oxime
Fórmula: C₆H₆N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006409
Número CAS: 1193-92-6