Print…
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3282-1G OR3282-5G OR3282-25G
APOSOR3282-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3282-1G APOSOR3282-5G APOSOR3282-25G
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
2,4-Dichloro-1,3,5-triazine
Fórmula: C₃HCl₂N₃
Peso Molecular: 149.9661 g/mol
Ponto de Fusão: 50…56 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD04115347
Número CAS: 2831-66-5