(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32802-1G
OR32802-5G
APOSOR32802-1GEA
270
EUR
APOSOR32802-1G
APOSOR32802-5G
(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate 95%
(6-Chloro-3-pyridinyl)methyl acetate
Fórmula:
C₈H₈ClNO₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD04973731 Número CAS: 881734-66-3 |