2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32798-1G
OR32798-5G
APOSOR32798-1GEA
336
EUR
APOSOR32798-1G
APOSOR32798-5G
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone 97%
2-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Fórmula:
C₉H₁₀O₃ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00004668 Número CAS: 4136-21-4 |