Print…
Ethyl 1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32796-1G OR32796-5G
APOSOR32796-1GEA 306 EUR
APOSOR32796-1G APOSOR32796-5G
Ethyl 1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(5-formyl-2-pyridinyl)-4-piperidinecarboxylate
Fórmula: C₁₄H₁₈N₂O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04973727
Número CAS: 886360-68-5