Print…
3-Bromo-2-formylpyridine
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3272-1G OR3272-500MG
APOSOR3272-1GEA 60.9 EUR
APOSOR3272-1G APOSOR3272-500MG
3-Bromo-2-formylpyridine
3-Bromo-2-formylpyridine
Fórmula: C₆H₄BrNO
Ponto de Fusão: 62…63 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD07781220
Número CAS: 405174-97-2