Print…
2-Bromo-5-formylpyridine 99%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
Sinônimos: 6-Bromonicotinaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carbaldehyde, 2-Bromopyridine-5-carboxaldehyde, 6-Bromo-3-pyridinecarboxaldehyde
OR3271-100G OR3271-25G OR3271-5G
APOSOR3271-100GEA 171 EUR
APOSOR3271-100G APOSOR3271-25G APOSOR3271-5G
2-Bromo-5-formylpyridine 99%
2-Bromo-5-formylpyridine
Fórmula: C₆H₄BrNO
Ponto de Fusão: 104…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD04115419
Número CAS: 149806-06-4