Print…
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3270-100G OR3270-25G OR3270-5G
APOSOR3270-100GEA 95.7 EUR
APOSOR3270-100G APOSOR3270-25G APOSOR3270-5G
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
2-Bromo-5-hydroxybenzaldehyde
Fórmula: C₇H₅BrO₂
Ponto de Fusão: 130…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03033065
Número CAS: 2973-80-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III