Print…
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: N-(4-tert-Butylcyclohexylidene)hydroxylamine
OR32681-1G OR32681-25G OR32681-5G
APOSOR32681-1GEA 180 EUR
APOSOR32681-1G APOSOR32681-25G APOSOR32681-5G
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime 95%
4-(tert-Butyl)cyclohexanone oxime
Fórmula: C₁₀H₁₉NO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 4701-98-8