Print…
4-Bromo-2-furaldehyde
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3267-1G OR3267-250MG OR3267-5G
APOSOR3267-1GEA 94.4 EUR
APOSOR3267-1G APOSOR3267-250MG APOSOR3267-5G
4-Bromo-2-furaldehyde
4-Bromo-2-furaldehyde
Fórmula: C₅H₃BrO₂
Ponto de Fusão: 54…58 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00671504
Número CAS: 21921-76-6