Print…
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3266-1G OR3266-5G
APOSOR3266-1GEA 58 EUR
APOSOR3266-1G APOSOR3266-5G
3-Bromo-2-furaldehyde 96%
3-Bromo-2-furaldehyde
Fórmula: C₅H₃BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07368224
Número CAS: 14757-78-9