Print…
2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32620-1G OR32620-5G
APOSOR32620-1GEA 336 EUR
APOSOR32620-1G APOSOR32620-5G
2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde 95%
2-(2-Bromoethoxy)benzaldehyde
Fórmula: C₉H₉BrO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 60633-78-5