Print…
2-Amino-N-benzylbenzamide 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32608-1G OR32608-5G
APOSOR32608-1GEA 224 EUR
APOSOR32608-1G APOSOR32608-5G
2-Amino-N-benzylbenzamide 95%
2-Amino-N-benzylbenzamide
Fórmula: C₁₄H₁₄N₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00232073
Número CAS: 5471-20-5