Print…
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Methyl 2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
OR32590-25G OR32590-5G
APOSOR32590-25GEA 470 EUR
APOSOR32590-25G APOSOR32590-5G
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride 97%
Methyl-2-amino-2-(4-chlorophenyl)acetate hydrochloride
Fórmula: C₉H₁₁Cl₂NO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00196831
Número CAS: 42718-19-4