Print…
(1-Phenylethylidene)malononitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-(1-Phenylethylidene)propanedinitrile, 2-(1-Phenylethylidene)malononitrile
OR32566-1G OR32566-25G OR32566-5G
APOSOR32566-1GEA 133 EUR
APOSOR32566-1G APOSOR32566-25G APOSOR32566-5G
(1-Phenylethylidene)malononitrile 95%
(1-Phenylethylidene)malononitrile
Fórmula: C₁₁H₈N₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00159012
Número CAS: 5447-87-0