Print…
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32531-1G OR32531-5G
APOSOR32531-1GEA 244 EUR
APOSOR32531-1G APOSOR32531-5G
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine 95%
4,6-Dichloro-N,N-dimethyl-2-pyrimidinamine
Fórmula: C₆H₇Cl₂N₃
Ponto de Fusão: 56…57,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01935962
Número CAS: 5734-68-9