Print…
6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32494-1G OR32494-5G
APOSOR32494-1GEA 336 EUR
APOSOR32494-1G APOSOR32494-5G
6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline 95%
6-Nitropyrrolo[1,2-a]quinoline
Fórmula: C₁₂H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03791182
Número CAS: 52414-58-1