Print…
2-Acetylbenzothiazole 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-(Benzo[d]thiazol-2-yl)ethanone, 1-(1,3-Benzothiazol-2-yl)ethanone
OR32487-1G OR32487-5G
APOSOR32487-1GEA 59.6 EUR
APOSOR32487-1G APOSOR32487-5G
2-Acetylbenzothiazole 95%
2-Acetylbenzothiazole
Fórmula: C₉H₇NOS
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00192994
Número CAS: 1629-78-3