Print…
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzoic acid
OR32485-1G OR32485-5G
APOSOR32485-1GEA 139 EUR
APOSOR32485-1G APOSOR32485-5G
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid 95%
2-Chloro-4-(1H-pyrazol-1-yl)benzenecarboxylic acid
Fórmula: C₁₀H₇ClN₂O₂
Peso Molecular: 222.63 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03425733
Número CAS: 313674-12-3