Print…
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3247-1G OR3247-5G
APOSOR3247-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3247-1G APOSOR3247-5G
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
5-Bromopyrimidine-2-carbonitrile
Fórmula: C₅H₂BrN₃
Ponto de Fusão: 121…123 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02940446
Número CAS: 38275-57-9