Print…
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32453-1G OR32453-5G
APOSOR32453-1GEA 270 EUR
APOSOR32453-1G APOSOR32453-5G
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid 95%
1,2-Dihydronaphtho[2,1-b]furan-2-carboxylic acid
Fórmula: C₁₃H₁₀O₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03001250
Número CAS: 24758-31-4