Print…
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3243-5G OR3243-100G OR3243-25G
APOSOR3243-5GEA 21.9 EUR
APOSOR3243-5G APOSOR3243-100G APOSOR3243-25G
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
2-Bromo-5-nitro-3-picoline
Fórmula: C₆H₅BrN₂O₂
Ponto de Fusão: 55…59 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03095065
Número CAS: 23132-21-0