Print…
4-(5-Ethoxy-1,3-oxazol-2-yl)phenyl methyl ether 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 5-Ethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-oxazole
OR32425-1G OR32425-5G
APOSOR32425-1GEA 336 EUR
APOSOR32425-1G APOSOR32425-5G
4-(5-Ethoxy-1,3-oxazol-2-yl)phenyl methyl ether 95%
4-(5-Ethoxy-1,3-oxazol-2-yl)phenyl methyl ether
Fórmula: C₁₂H₁₃NO₃
Peso Molecular: 219.24 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00793751
Número CAS: 477867-59-7