Print…
Ethyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: Ethyl 2-[(2-chlorophenyl)formamido]acetate
OR32422-1G OR32422-25G OR32422-5G
APOSOR32422-1GEA 180 EUR
APOSOR32422-1G APOSOR32422-25G APOSOR32422-5G
Ethyl 2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2-chlorobenzoyl)amino]acetate
Fórmula: C₁₁H₁₂ClNO₃
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00793745
Número CAS: 66824-94-0