Print…
tert-Butyl-4-aminobenzoate
Fornecedor: Apollo Scientific
Atenção
OR3240-25G OR3240-5G OR3240-100G
APOSOR3240-25GEA 24.8 EUR
APOSOR3240-25G APOSOR3240-5G APOSOR3240-100G
tert-Butyl-4-aminobenzoate
tert-Butyl-4-aminobenzoate
Fórmula: C₁₁H₁₅NO₂
Ponto de Fusão: 108…110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00665790
Número CAS: 18144-47-3