Print…
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: O-[(2-Methoxyphenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
OR32399-1G OR32399-5G
APOSOR32399-1GEA 336 EUR
APOSOR32399-1G APOSOR32399-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-2-methoxybenzene chloride
Fórmula: C₈H₁₂ClNO₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01114579
Número CAS: 317821-72-0