Print…
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
Sinônimos: 1-[4-(2-Chloroethyl)phenyl]ethan-1-one
OR32384-25G OR32384-5G
APOSOR32384-25GEA 887 EUR
APOSOR32384-25G APOSOR32384-5G
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone 95%
4'-(2-Chloroethyl)acetophenone
Fórmula: C₁₀H₁₁ClO
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016350
Número CAS: 69614-95-5