3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32373-1G
OR32373-25G
OR32373-5G
APOSOR32373-1GEA
0
EUR
APOSOR32373-1G
APOSOR32373-25G
APOSOR32373-5G
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile 95%
3-(Dimethylamino)-2-phenylacrylonitrile
Fórmula:
C₁₁H₁₂N₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD01935969 Número CAS: 18226-50-1 |