Print…
Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Fornecedor: Apollo Scientific
OR32362-1G OR32362-5G
APOSOR32362-1GEA 0 EUR
APOSOR32362-1G APOSOR32362-5G
Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate 95%
Methyl-5-methylpyrazole-3-carboxylate
Fórmula: C₆H₈N₂O₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03778987
Número CAS: 25016-17-5